Isotiocianato de 3-iodofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Iodo-3-isotiocianatobenceno
OR315243-1G OR315243-25G OR315243-5G
APOSOR315243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315243-1G APOSOR315243-25G APOSOR315243-5G
Isotiocianato de 3-iodofenilo 98%
Isotiocianato de 3-iodofenilo
Formula: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041074
Núm. CAS: 3125-73-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III