5-Norbornene-2-methanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 24.8 EUR
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124.183 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Densidad: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167571
Núm. CAS: 95-12-5