(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
OR315273-1G OR315273-5G OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA 221 EUR
APOSOR315273-1G APOSOR315273-5G APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142.154 g/mol
Pto. de fusión: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078933
Núm. CAS: 60410-16-4