(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
OR315284-100G
APOSOR315284-100GEA 114 EUR
APOSOR315284-100G
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Pto. de fusión: 63…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064582
Núm. CAS: 115314-14-2