(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315292-25G OR315292-5G
APOSOR315292-25GEA 227 EUR
APOSOR315292-25G APOSOR315292-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₃H₁₈O₅S
Densidad: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063233
Núm. CAS: 23788-74-1