(S)-(+)-Ácido 2-metilbutírico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 125 EUR
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-Ácido 2-metilbutírico 98%
(S)-(+)-Ácido 2-metilbutírico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/15mmHg
Densidad: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063166
Núm. CAS: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II