(S)-(-)-1-Feniletanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 71.2 EUR
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Feniletanol 99%
(S)-(-)-1-Feniletanol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 98 °C/20,25mmHg
Densidad: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064264
Núm. CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III