(R)-(+)-1-Feniletanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol (R)-(+)-α-metilbencilico
OR315316-25G OR315316-5G OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA 36.4 EUR
APOSOR315316-25G APOSOR315316-5G APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Feniletanol 99%
(R)-(+)-1-Feniletanol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064263
Núm. CAS: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1,III