Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. Ebullición: 160 °C
Pto. de fusión: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07800315
Núm. CAS: 42122-75-8