2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315333-25G OR315333-5G
APOSOR315333-25GEA 119 EUR
APOSOR315333-25G APOSOR315333-5G
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₇Cl₃O₃
MW: 269,51 g/mol
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002646
Núm. CAS: 93-72-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III