1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315339-5G OR315339-25G
APOSOR315339-5GEA 144 EUR
APOSOR315339-5G APOSOR315339-25G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11579803
Núm. CAS: 392331-66-7