Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-cyanoindole-2-carboxylate
OR315362-1G OR315362-5G
APOSOR315362-1GEA 95.7 EUR
APOSOR315362-1G APOSOR315362-5G
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04966999
Núm. CAS: 105191-13-7