Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
OR315366-5G
APOSOR315366-5GEA 60.9 EUR
APOSOR315366-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198002
Núm. CAS: 3999-55-1