5'-m-Terphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid
OR315368-25G OR315368-100G
APOSOR315368-25GEA 125 EUR
APOSOR315368-25G APOSOR315368-100G
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
5'-m-Terphenylboronic acid
Formula: C₁₈H₁₅BO₂
MW: 274.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953491
Núm. CAS: 128388-54-5