2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR315380-25G
APOSOR315380-25GEA 71.2 EUR
APOSOR315380-25G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₂₅H₁₅Br
MW: 395,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704217
Núm. CAS: 171408-76-7