3,6-Dibromocarbazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
OR315388-100G OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA 45.1 EUR
APOSOR315388-100G APOSOR315388-25G
3,6-Dibromocarbazol 97%
3,6-Dibromocarbazol
Formula: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325 g/mol
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004961
Núm. CAS: 6825-20-3