3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid, 3-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic Acid, (3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid
OR315392-25G
APOSOR315392-25GEA 112 EUR
APOSOR315392-25G
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072506
Núm. CAS: 864377-33-3