2-Bromo-9,10-antraquinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
OR315395-100G
APOSOR315395-100GEA 201 EUR
APOSOR315395-100G
2-Bromo-9,10-antraquinona
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Pto. de fusión: 208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474541
Núm. CAS: 572-83-8