11-Bromo-1-undecanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
OR315399-100G
APOSOR315399-100GEA 104 EUR
APOSOR315399-100G
11-Bromo-1-undecanol
11-Bromo-1-undecanol
Formula: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 251,21 g/mol
Pto. de fusión: 46…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004752
Núm. CAS: 1611-56-9