1,8-Dibromonaphthalene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 398 EUR
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00183574
Núm. CAS: 17135-74-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III