3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315411-1G
OR315411-250MG
OR315411-5G
APOSOR315411-1GEA
323
EUR
APOSOR315411-1G
APOSOR315411-250MG
APOSOR315411-5G
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formula:
C7H16Cl2N2 MW: 199,1213 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18083726 Núm. CAS: 52407-92-8 |