Tris(4-metoxifenil)fosfina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 87 EUR
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-metoxifenil)fosfina 95%
Tris(4-metoxifenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352.37 g/mol
Pto. Ebullición: 446
Pto. de fusión: 131…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014896
Núm. CAS: 855-38-9