Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315500-1G OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA 178 EUR
APOSOR315500-1G APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Formula: C₅H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234790
Núm. CAS: 165253-29-2