1-Bromo-2,2-dimetoxipropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315506-25G
APOSOR315506-25GEA 75.4 EUR
APOSOR315506-25G
1-Bromo-2,2-dimetoxipropano 97%
1-Bromo-2,2-dimetoxipropano
Formula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
MW: 183,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000208
Núm. CAS: 126-38-5