3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 85.7 EUR
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formula: C₇H₁₆ClN
Pto. Ebullición: 169…171 °C/760mmHg
Densidad: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039385
Núm. CAS: 104-77-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III