8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315552-1G OR315552-5G
APOSOR315552-1GEA 0 EUR
APOSOR315552-1G APOSOR315552-5G
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline
Formula: C₈H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11043845
Núm. CAS: 956100-63-3