1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl Methanesulphonate, 1-Benzhydrylazetidin-3-yl methanesulphonate, 1-(Diphenylmethyl)-3-(methanesulphonyloxy)azetidine, 1-Benzhydryl-3-(methanesulphonyloxy)azetidine
OR315570-100G
APOSOR315570-100GEA 121 EUR
APOSOR315570-100G
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate 97%
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate
Formula: C₁₇H₁₉NO₃S
MW: 317,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159216
Núm. CAS: 33301-41-6