Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR315576-1G OR315576-50MG OR315576-250MG OR315576-500MG OR315576-5G
APOSOR315576-1GEA 458 EUR
APOSOR315576-1G APOSOR315576-50MG APOSOR315576-250MG APOSOR315576-500MG APOSOR315576-5G
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864920
Núm. CAS: 134676-16-7