3-Methoxypropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxypropanoic acid
OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 252 EUR
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionic acid
3-Methoxypropionic acid
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C
Densidad: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042654
Núm. CAS: 2544-06-1