5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR315602-1G OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA 132 EUR
APOSOR315602-1G APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864580
Núm. CAS: 7268-43-1