3-Bromo-p-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrilo 98%
3-Bromo-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797818
Núm. CAS: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III