Ethano-1,2-diilbis(difenilfosfina)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(1,2-difenilfosfino)etano, DIPHOS
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 33.5 EUR
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
Ethano-1,2-diilbis(difenilfosfina)
Ethano-1,2-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₆H₂₄P₂
MW: 398,42 g/mol
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003047
Núm. CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2