Pentano-1,5-diilbis(difenilfosfina) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315706-25G OR315706-10G
APOSOR315706-25GEA 0 EUR
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
Pentano-1,5-diilbis(difenilfosfina) 97%
Pentano-1,5-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₉H₃₀P₂
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003052
Núm. CAS: 27721-02-4