Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315707-25G OR315707-100G OR315707-5G
APOSOR315707-25GEA 36.4 EUR
APOSOR315707-25G APOSOR315707-100G APOSOR315707-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formula: C₃₆H₂₈OP₂
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233863
Núm. CAS: 166330-10-5