4'-Fenilacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 29 EUR
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Fenilacetofenona
4'-Fenilacetofenona
Formula: C₁₄H₁₂O
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008749
Núm. CAS: 92-91-1