4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
OR315763-500G
APOSOR315763-500GEA 98.6 EUR
APOSOR315763-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂
MW: 251,15 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674019
Núm. CAS: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8,II