10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 121 EUR
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formula: C₁₃H₉NOS
Pto. de fusión: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00901197
Núm. CAS: 3159-07-7