Ácido 3-amino-2-naftoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-2-naphthoic Acid
OR315769-5G OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA 60.9 EUR
APOSOR315769-5G APOSOR315769-25G
Ácido 3-amino-2-naftoico 97%
Ácido 3-amino-2-naftoico
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004115
Núm. CAS: 5959-52-4