Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 74.1 EUR
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
Formula: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265.48 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C
Pto. de fusión: 34…38 °C
Densidad: 1.487 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000679
Núm. CAS: 4422-95-1
UN: 3261
ADR: 8 II