Glicinato de terc-butilo clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 157 EUR
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Glicinato de terc-butilo clorhidrato 98%
Glicinato de terc-butilo clorhidrato
Formula: C₆H₁₄ClNO₂
MW: 167.64 g/mol
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058255
Núm. CAS: 27532-96-3