2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Acrylic acid 2-Methyladamantan-2-yl ester
OR315775-1G OR315775-5G OR315775-25G
APOSOR315775-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315775-1G APOSOR315775-5G APOSOR315775-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704223
Núm. CAS: 249562-06-9