Adamantan-1-yl acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR315783-1G OR315783-5G
APOSOR315783-1GEA 0 EUR
APOSOR315783-1G APOSOR315783-5G
Adamantan-1-yl acrylate
Adamantan-1-yl acrylate
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072700
Núm. CAS: 121601-93-2