N-ɑ-Boc-L-tryptophanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR316000-25G OR316000-5G
APOSOR316000-25GEA 145 EUR
APOSOR316000-25G APOSOR316000-5G
N-ɑ-Boc-L-tryptophanol 98%
N-alpha-Boc-L-tryptophanol
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235953
Núm. CAS: 82689-19-8