N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-tert-Butyl (1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl)carbamate
OR316005-5G
APOSOR316005-5GEA
165
EUR
APOSOR316005-5G
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Formula:
C₁₃H₂₅NO₃ MW: 243,3400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112591 Núm. CAS: 107202-39-1 |