N-Boc-D-prolinal
Proveedor: Apollo Scientific
OR316011-10G
OR316011-25G
OR316011-100G
APOSOR316011-10GEA
139
EUR
APOSOR316011-10G
APOSOR316011-25G
APOSOR316011-100G
N-Boc-D-prolinal
N-Boc-D-prolinal
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321389 Núm. CAS: 73365-02-3 |