N-Boc-L-prolinal 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
OR316013-25G
APOSOR316013-25GEA 59.6 EUR
APOSOR316013-25G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C
Densidad: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57,2 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00274186
Núm. CAS: 69610-41-9
UN: 1989
ADR: 3,III