tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 92.8 EUR
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
Pto. Ebullición: 208 °C
Densidad: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082635
Núm. CAS: 79069-14-0