N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2R)-N-Benzyloxycarbonylamino-1-propanol, N-Cbz-D-Alaninol, Z-D-Alaninol, (R)-2-(Cbz-amino)-1-propanol
OR316021-25G
APOSOR316021-25GEA
72.5
EUR
APOSOR316021-25G
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Formula:
C₁₁H₁₅NO₃ MW: 209,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672531 Núm. CAS: 61425-27-2 |