4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR316025-100G OR316025-25G
APOSOR316025-100GEA 447 EUR
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075224
Núm. CAS: 562-46-9