D-alo-Treonina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-alo-Thr-OH, D(-)-alo-Treonina
OR316027-25G
APOSOR316027-25GEA
119
EUR
APOSOR316027-25G
D-alo-Treonina
D-alo-Treonina
Formula:
C₄H₉NO₃ MW: 119,12 g/mol Pto. de fusión: 268…276 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004526 Núm. CAS: 24830-94-2 EINECS: 246-488-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)